Learn More
Buerkle™ Probenbecher mit Deckel, PP/LDPE, aseptisch, 125ml .
Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
125 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Flüssigkeitsdichter roter Schraubdeckel
- Ohne Deckel autoklavierbar
- Becher aus Polypropylen, Deckel aus LDPE
- Temperaturbeständigkeit des Bechers: −20 °C bis +120 °C
- Temperaturbeständigkeit des Deckels: −80 °C bis +75 °C
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 125 mL |
| Farbe | Durchscheinend |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lebensmittel |
| Enthält | Deckel |
| Material | Polypropylen |
| Max. Temperatur (metrisch) | Becher von -20°°C bis +120°°C; Deckel von -80°°C bis +75°°C. |
| Menge | Je |
| Sterilität | Non-sterile |
| Gewicht (metrisch) | 0,01 kg |
| Verschlussfarbe | Rot |
| Mehr anzeigen |