missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SAMHD1 Antibody, DyLight 350, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-12776UV
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
SAMHD1 Polyclonal antibody specifically detects SAMHD1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
| SAMHD1 | |
| Polyclonal | |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin | |
| DCIPMg11, Dendritic cell-derived IFNG-induced protein, EC 3.1.4.-, HDDC1, Monocyte protein 5, MOP5, MOP-5AGS5, SAM domain and HD domain 1, SAM domain and HD domain-containing protein 1, SBBI88 | |
| The immunogen this antibody was made to, maps to a region between residue 576 and 626 of human SAM Domain and HD Domain 1 using the numbering given in entry NP_056289.2 (GeneID 25939). | |
| 0.1 mL | |
| Stem Cell Markers | |
| 25939 | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| DyLight 350 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Immunogen affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur