Learn More
S Murray and Co™ SAMCO™ Präparierschere
Artikelnummer. 31781820
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
112 mm
125 mm
150 mm
Blade Style:
Gebogen
Gerade
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Blade Style unitSize
31781820 112 mm Gebogen 2 Stück
12338099 125 mm Gerade 1 Stück
12328099 112 mm Gerade 1 Stück
12902055 150 mm Gerade 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 31781820 Lieferant S Murray and Co™ Lieferanten-Nr. E103/01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5.23 CHF
    3.59 CHF / 2 Stück
    Sparen 1.64 CHF
    31% Rabatt
Verfügbar ab: 11-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Scheren eignen sich für zahlreiche Anwendungen. S Murray™ SAMCO™ Präparierscheren zeichnen sich durch feine Spitzen, offene Schäfte und eine Edelstahlkonstruktion aus.
  • Präparierschere aus Edelstahl
Spezifikation
Produkttyp Präparierschere
Blade Style Gebogen
Länge (metrisch) 112 mm
Material Edelstahl