Learn More
Samariumstab, 6.35 mm (0.25 Zoll) Durchmesser, 99.9 % (Metallbasis ohne Ta), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11323848
Click to view available options
Menge:
10 mm
25 mm
50 mm
100 mm
Packungsgröße:
100 Millimeter
25 Millimeter
50 Millimeter
Artikelnummer. 11323848
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 040297.DH
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 7440-19-9 | Sm | 150.36 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
  • Unter Argonatmosphäre verpackt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-19-9
Summenformel Sm
Molekulargewicht (g/mol) 150.36
MDL-Nummer MFCD00011233 MFCD00151299
InChI-Schlüssel KZUNJOHGWZRPMI-UHFFFAOYSA-N
Synonym samario, unii-42od65l39f, samarium, elemental, atom, powder, ingot, foil, 3n, chips, 3n, ingot, 3n, acmc-1bk0l
PubChem CID 23951
ChEBI CHEBI:33374
IUPAC-Name Samarium
SMILES [Sm]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Samarium rod
Namenshinweis 6.35mm (0.25 in.) dia.
Physikalische Form Gussstange, Durchmesser ist ungefähr
Menge 25 mm
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis, ohne Ta)
Reinheit (%) 99.9%
Geruch Geruchsneutral
Verpackung Mylar, unter Argon