Learn More
Samarium(III)-trifluormethansulfonat, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11399106
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11399106
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L20253.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 52093-28-4 | C3F9O9S3Sm | 597.55 g/mol
Used as catalyst for Baylis-Hillman reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird als Katalysator für die Baylis-Hillman-Reaktion verwendet.
Löslichkeit
Nicht in Wasser löslich.
Hinweise
Hygroskopisch. Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Unverträglich mit Oxidationsmitteln und Feuchtigkeit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 52093-28-4
Summenformel C3F9O9S3Sm
Molekulargewicht (g/mol) 597.55
MDL-Nummer MFCD00192431
InChI-Schlüssel DDCWGUIPLGMBPO-UHFFFAOYSA-K
Synonym samarium iii trifluoromethanesulfonate, samarium triflate, samarium iii triflate, samarium trifluoromethanesulfonate, trifluoromethanesulfonic acid samarium iii salt, samarium iii trifluoromethanesulfonate 97+%, sm otf 3, 3cf3o3s.sm, samarium 3+ tritriflate
PubChem CID 10145316
IUPAC-Name Samarium(3+);trifluormethansulfonat
SMILES [Sm+3].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Samarium(III) trifluoromethanesulfonate
Menge 5 g
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 597.56
Reinheit (%) 98%