Learn More
Samarium(III)-perchlorat, 50 % w/w, wässrige Lösung, Reagenzien-Gütegrad, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7051148
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 15436335
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 040567.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 13569-60-3 | Cl3H2O13Sm | 466.71 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13569-60-3
Summenformel Cl3H2O13Sm
Molekulargewicht (g/mol) 466.71
MDL-Nummer MFCD00049769
InChI-Schlüssel ONSMNAINZIBBGR-UHFFFAOYSA-K
Synonym samarium 3+ ;triperchlorate, samarium iii perchlorate solution, trihyperchloric acid samarium iii salt, samarium iii perchlorate w/w aqueous solution, reagent grade
IUPAC-Name Samarium(3+) Hydrat Triperchlorat
SMILES O.[Sm+3].[O-][Cl](=O)(=O)=O.[O-][Cl](=O)(=O)=O.[O-][Cl](=O)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Samarium(III) perchlorate
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 10 g
UN-Nummer UN3211
Formelmasse 556.80 (448.70 Anhydrous)
Güte Reagenz
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 50% w/w aq. soln.