Learn More
Samarium(III)-chlorid-Hydrat, REacton™ , 99,99 % (REO)
Artikelnummer. 11346288
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11346288 100 g 100 Gramm
11336288 5 g 5 Gramm
11326288 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11346288 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 011232.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 10361-82-7 | Cl3Sm | 256,71 g/mol
Samarium(III)-chlorid wird zur Herstellung von Samariummetall verwendet, das vielfältige Verwendungsmöglichkeiten hat, insbesondere in Magneten. Im Labor kann Samarium(III)-chlorid auch als Ausgangsmaterial für die Herstellung anderer Samariumsalze verwendet werden. Es wird als Infrarot absorbierendes Glas, in Lasern, Farbfernseh-Leuchtstoffen, Magneten und Mikrowellenfiltern verwendet. Es wird als Katalysator beim Cracken von Rohöl verwendet und dient als Legierung mit Kobalt für Magnete. Es wird als Neutroneneinfangmaser eingesetzt und findet Anwendung in der Nuklearindustrie.
Das Thermo Scientific Chemicals Das Markenprodukt war ursprünglich Teil von Alfa Aesar Produktportfolio. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Das Original Alfa Aesar Der Produkt-/Artikelcode oder die SKU-Referenz hat sich im Rahmen der Markenumstellung nicht geändert. Thermo Scientific Chemicals Die
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10361-82-7
Summenformel Cl3Sm
Molekulargewicht (g/mol) 256.71
MDL-Nummer MFCD00011235
InChI-Schlüssel BHXBZLPMVFUQBQ-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-Name Samarium(3+)-Trichlorid
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Sm+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Samarium(III) chloride hydrate
Schmelzpunkt 110°C (in -5H2O)
Physikalische Form Nasse kristalline Aggregate
Menge 100 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
Merck Index 14,8347
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 256.71 (Anhydrous)
Reinheit (%) 99.99%
Güte Reacton
Geruch Acidic
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Nur für Forschungszwecke