Learn More
Samarium(III)-Carbonathydrat, REacton™, 99.99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11302278
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11302278
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 013177.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 38245-37-3 | C3O9Sm2 | 480.74 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 38245-37-3
Summenformel C3O9Sm2
Molekulargewicht (g/mol) 480.74
MDL-Nummer MFCD00150444
InChI-Schlüssel QCZFMLDHLOYOQJ-UHFFFAOYSA-H
IUPAC-Name disamarium(3+) tricarbonate
SMILES [Sm+3].[Sm+3].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Samarium(III) carbonate hydrate
Schmelzpunkt >500°C (decomposition)
Physikalische Form Pulver
Menge 5 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
Formelmasse 480.73 (Anhydrous)
Reinheit (%) 99.99%
Güte Reacton
Empfindlichkeit Hygroscopic