Learn More
Samarium(III)-bromid-Hexahydrat, REacton™, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11362558
Verfügbar ab: 01-09-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Samarium(III)-bromid-Hexahydrat, REacton™, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7049529
25 g, 25 Gramm
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 11362558
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 014603.14
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 01-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 13517-12-9 | Br3H12O6Sm | 498.162 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13517-12-9
Summenformel Br3H12O6Sm
Molekulargewicht (g/mol) 498.162
MDL-Nummer MFCD00192430
InChI-Schlüssel LXJDCZVUWJNXRL-UHFFFAOYSA-K
Synonym acmc-20ajrk, samarium bromide hexahydrate, samarium 3+ bromide-water 1/3/6, samarium iii bromide hexahydrate, reacton™
PubChem CID 57348178
IUPAC-Name Samarium(3+); Tribromid; Hexahydrat
SMILES O.O.O.O.O.O.[Br-].[Br-].[Br-].[Sm+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Samarium(III) bromide hexahydrate
Schmelzpunkt >640°C
Physikalische Form Kristallin
Menge 25 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
Formelmasse 498.15 (390.06 Anhydrous)
Reinheit (%) 99.9%
Güte Reacton™
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerS27L022 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/06/2025 Artikelnummer014603.22,014603.14
ChargennummerS20K036 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/06/2024 Artikelnummer014603.22,014603.14
ChargennummerN14K014 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/02/2024 Artikelnummer014603.22,014603.14
ChargennummerM24J008 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/01/2023 Artikelnummer014603.22,014603.14
ChargennummerR26B022 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Artikelnummer014603.22,014603.14
Name des Produkts
Samarium(III)-bromid-Hexahydrat, REacton™, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals >