Learn More
Samarium für AAS 1 g/L HNO₃ -Matrix, Fisher chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12903225 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 ml
500 ml
Verpackung:
Flasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
12903225 100 ml Flasche 100 Milliliter
12913225 500 ml Flasche -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12903225 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. B 054 100
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025- -konform ist und Vorschriften des ISO 34-Leitfadens einhält.
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-19-9
Summenformel Sm
Molekulargewicht (g/mol) 150.36
MDL-Nummer MFCD00011233 MFCD00151299
InChI-Schlüssel KZUNJOHGWZRPMI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23951
ChEBI CHEBI:33374
IUPAC-Name Samarium
SMILES [Sm]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Samarium
Verpackung Flasche
Physikalische Form Flüssig
Konzentration 1 g/l ±0.002 g/l
Typ Standardlösung für die Atomabsorptionsspektrometrie mit Flammen-Einzelelement
Solvent or Matrix 2 % HNO3
Menge 100 ml