Learn More
Salubrinal, TRC
Artikelnummer. 30418005
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30418005 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30418005 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS10055010MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Salubrinal
CAS 405060-95-9
Summenformel C21 H17 Cl3 N4 O S
Menge 10 mg
Synonym (2E)-3-phenyl-N-[2,2,2-trichloro-1-[[(8-quinolinylamino)thioxomethyl]amino]ethyl]-2-propenamide
InChI-Formel InChI=1S/C21H17Cl3N4OS/c22-21(23,24)19(27-17(29)12-11-14-6-2-1-3-7-14)28-20(30)26-16-10-4-8-15-9-5-13-25-18(15)16/h1-13,19H,(H,27,29)(H2,26,28,30)/b12-11+
SMILES ClC(Cl)(Cl)C(NC(=S)Nc1cccc2cccnc12)NC(=O)\C=C\c3ccccc3
IUPAC-Name (E)-3-Phenyl-N-[2,2,2-Trichlor-1-(chinolin-8-ylcarbamothioylamino)ethyl]prop-2-enamid
Molekulargewicht (g/mol) 479.81
Formelmasse 478.0189