Learn More
Thermo Scientific™ Salmonella enterica serovar poona NCTC 4840 Culti-Loop
Artikelnummer. 12969068
Ansicht ändern
Click to view available options
Anzahl pro Packung:
5 Pk.
Packungsgröße:
5 Packungen
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Anzahl pro Packung Packungsgröße
12969068 5 Pk. 5 Packungen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Wenn Sie eine Bestellung aufgeben möchten, ist eine unterzeichnete ATCC-Vereinbarung erforderlich.
Artikelnummer. 12969068 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. R4606009
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    349.00 CHF
    121.37 CHF / 5 Packungen
    Sparen 227.63 CHF
    65% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 06-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Wenn Sie eine Bestellung aufgeben möchten, ist eine unterzeichnete ATCC-Vereinbarung erforderlich.
Culti-Loops containing the quality control microorganism Salmonella enterica serovar Poona NCTC 4840.
Thermo Scientific Oxoid Culti-Loops containing the quality control microorganism Salmonella enterica serovar poona NCTC 4840.
This product is a ready-to-use, disposable loop system designed for quality control in microbiology laboratories.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
ATCC® 4840
Zertifizierung/Konformität 21 CFR Part 820
Herstellungsort United States
Produkttyp Culti-Loop
Anzahl pro Packung 5 Pk.
Spezies Salmonella enterica subsp. enterica serovar poona