Learn More
Salz-Natrium-Phosphat-EDTA (SSPE), 20x-Lösung, Fisher BioReagents
Marke: Fisher Bioreagents BP1328-1
Additional Details : Gewicht : 1.05000kg
Beschreibung
Kochsalz–Natriumphosphat–EDTA (SSPE) wird bei bakteriellen Screening- und Hybridisierungsverfahren verwendet.Spezifikation
2,9 bis 3.1M | |
Flüssig | |
1L | |
RT |