Learn More
Salicylursäure, Mikromol™
Beschreibung
Salicylursäure
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Hydroxy Hippuric Acid |
| CAS | 487-54-7 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | 2-Hydroxy Hippuric Acid |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C9 H9 N O4 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Synonym | Glycine, N-(2-hydroxybenzoyl)-Hippuric acid, o-hydroxy- (8CI), Salicyluric acid (6CI), (2-Hydroxybenzoyl)glycine, 2-Hydroxyhippuric acid, N-(o-Hydroxybenzoyl)glycine, N-Salicyloylglycine, NSC 524135, Salicyloylglycine, o-Hydroxyhippuric acid |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H9NO4/c11-7-4-2-1-3-6(7)9(14)10-5-8(12)13/h1-4,11H,5H2,(H,10,14)(H,12,13) |
| SMILES | OC(=O)CNC(=O)c1ccccc1O |
| IUPAC-Name | 2-[(2-Hydroxybenzoyl)amino]essigsäure |
| Mehr anzeigen |