Learn More
Salicylsäure, für die ACS-Analyse, 99,68%, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11487862 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11487862 500 g
11477862 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11487862 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215257090
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 69-72-7
Summenformel C7H6O3
Molekulargewicht (g/mol) 138.12
MDL-Nummer MFCD00002439
InChI-Schlüssel YGSDEFSMJLZEOE-UHFFFAOYSA-N
Synonym salicylic acid, o-hydroxybenzoic acid, 2-carboxyphenol, o-carboxyphenol, rutranex, salonil, retarder w, keralyt, duoplant, freezone
PubChem CID 338
ChEBI CHEBI:16914
IUPAC-Name 2-Hydroxybenzoesäure
SMILES OC(=O)C1=CC=CC=C1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Salicylic acid
Namenshinweis Für die ACS-Analyse
Farbe Weiß
Dichte 1.443g/mL
Menge 500 g
Physikalische Form Pulver
Prozentgehaltsbereich >99%
Formelmasse 138.12