Learn More
Salicylhydroxaminsäure 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7081507
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
50 g
100 g
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
25 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11424533
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A11528.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 89-73-6 | C7H7NO3 | 153.137 g/mol
It is widely used for a variety of roles in biology and medicine as a chelating therapy. It inhibits bacterial or fungi growth by interfering with iron uptake. It is also active as a inhibitor of enzyme involved in tumour growths. These compounds are used as extractants for the separation of valuable metals or minerals including copper, lead, gold, other rare earth metals and kaolin. Hydroxamic acids are also used to produce corresponding isocyanates by dehydration followed by rearrangement reaction. It is also used as a common ligand utilized in the synthesis of metallacrowns.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird in der Biologie und Medizin als Chelatbildtherapie häufig für eine Vielzahl von Rollen eingesetzt. Sie hemmt das Wachstum von Bakterien oder Pilzen, indem sie die Eisenaufnahme stört. Sie ist auch als Enzym-Inhibitor bei Tumorwachstum aktiv. Diese Verbindungen werden als extrahierende Substanzen zur Trennung von wertvollen Metallen oder Mineralien wie Kupfer, Blei, Gold, anderen Metallen seltener Erden und Kaolin verwendet. Hydroxaminsäuren werden auch verwendet, um entsprechende Isocyanate durch Dehydrierung und anschließendes Umlagern zu produzieren. Es wird auch als gemeinsamer Ligand bei der Synthese von Metallakronen verwendet.
Löslichkeit
Es ist in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Basen. Stabil unter normalen Bedingungen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 89-73-6
Summenformel C7H7NO3
Molekulargewicht (g/mol) 153.137
MDL-Nummer MFCD00002110
InChI-Schlüssel HBROZNQEVUILML-UHFFFAOYSA-N
Synonym salicylhydroxamic acid, 2-hydroxybenzohydroxamic acid, salicylohydroxamic acid, sham, salicylohydroximic acid, benzamide, n,2-dihydroxy, 2-hydroxybenzhydroxamic acid, o-hydroxybenzohydroxamic acid, sha, 2,n-dihydroxy-benzamide
PubChem CID 66644
ChEBI CHEBI:45615
IUPAC-Name N,2-dihydroxybenzamid
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)NO)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Salicylhydroxamic acid
Schmelzpunkt ∼170°C (decomposition)
Menge 10 g
Beilstein 1210520
Merck Index 14,8331
Löslichkeitsinformationen It is soluble in water.
Formelmasse 153.14
Reinheit (%) 99%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Salicylhydroxamic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Salicylohydroxamic acid