Learn More
Salicylamid, Mikromol™
Artikelnummer. 17991946
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17991946 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17991946 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM1939.00
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Salicylsäureamid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Salicylamide
CAS 65-45-2
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Salicylamide
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C7 H7 N O2
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Benzamide, 2-hydroxy-, Salicylamide (8CI), 2-Carbamoylphenol, 2-Carboxamidophenol, 2-Hydroxybenzamide, Acket, Afko-Sal, Algamon, Algiamida, Allevin, Amid-Sal, Amidosal, Anamid, Benesal, Cetamide, Cidal, Cymidon, Dropsprin, Liquiprin, Morsarinas, NSC 3115, NSC 83150, Novecyl, OHB, Oramid, Panithal, Raspberin, SR 4326, Salamid, Salamide, Saliamid, Saliamin, Salicim, Salicylic acid amide, Salipur, Salizell, Salrin, Salymid, Samid, Serramida, Urtosal, o-Hydroxybenzamide
InChI-Formel InChI=1S/C7H7NO2/c8-7(10)5-3-1-2-4-6(5)9/h1-4,9H,(H2,8,10)
SMILES NC(=O)c1ccccc1O
IUPAC-Name 2-Hydroxybenzamid
Molekulargewicht (g/mol) 137.14
Menge 250 mg
Formelmasse 137,0477 g/mol