Learn More
Salicylamid, ≥ 99%, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11476222 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
1 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11476222 25 g
11486222 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11476222 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210283525
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-08-2026
Chemische Identifikatoren
CAS 65-45-2
Summenformel C7H7NO2
Molekulargewicht (g/mol) 137.14
MDL-Nummer MFCD00007978
InChI-Schlüssel SKZKKFZAGNVIMN-UHFFFAOYSA-N
Synonym salicylamide, o-hydroxybenzamide, benzamide, 2-hydroxy, salicylic acid amide, 2-carbamoylphenol, flarpirina, morsarinas, algamon, algiamida, allevin
PubChem CID 5147
ChEBI CHEBI:32114
IUPAC-Name 2-Hydroxybenzamid
SMILES NC(=O)C1=CC=CC=C1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Salicylamide
Farbe Weiß
Menge 25 g
Formelmasse 137.1
Reinheit (%) ≥99%
Physikalische Form Pulver