Learn More
Salicylaldoxim, TRC
Artikelnummer. 30427981
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30427981 500 mg 500 Milligramm
30413405 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30427981 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS881485500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Salicylaldoxime
CAS 94-67-7
Summenformel C7H7NO2
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C7H7NO2/c9-7-4-2-1-3-6(7)5-8-10/h1-5,9-10H
SMILES ON=Cc1ccccc1O
IUPAC-Name 2-(Hydroxyiminomethyl)phenol
Molekulargewicht (g/mol) 137.13
Formelmasse 137.0477