missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Salicylaldehyd, TRC

Artikelnummer. 30133812
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30133812 100 g 100 Gramm
30040448 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30133812 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS088145100G
 Eingeschränkter Artikel

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 90-02-8
Summenformel C7 H6 O2
Molekulargewicht (g/mol) 122.12
Synonym Salicylaldehyde, Benzaldehyde, 2-hydroxy-, Salicylaldehyde (8CI), 2-Hydroxybenzaldehyde, 2-Formylphenol, 2-Hydroxy-1-benzaldehyde, NSC 112278, NSC 49178, NSC 83559, NSC 83560, NSC 83561, NSC 83562, NSC 97202, Salicylal, Salicylic aldehyde, o-Formylphenol, o-Hydroxybenzaldehyde
IUPAC-Name 2-Hydroxybenzaldehyd
SMILES Oc1ccccc1C=O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Salicylaldehyde
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 100 g
InChI-Formel InChI=1S/C7H6O2/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)9/h1-5,9H
Formelmasse 122.0368
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.