Learn More
Salicylaldehyd, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11454924
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11454924 100 g 100 Gramm
11464924 500 g 500 Gramm
11474924 2500 g 2500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11454924 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13833.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 90-02-8 | C7H6O2 | 122.12 g/mol
Precursor to a variety of chelating agents.Salicylaldehyde is used as a precursor to prepare catechol, benzofuran, salicylaldehydimine and 3-carbethoxycoumarin. It is used for colorimetric assay of isoleucine as well as utilized for the determination of primary amine by fluorescence method. It is a key starting material to a various chelating agents. It is used as flavor and fragrance components. Its derivative salicylaldehyde thiosemicarbazone is used for the simultaneous determination of molybdenum and iron by spectrophotometric method.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Vorstufe zu einer Vielzahl von Chelatbildnern. Salicylaldehyd wird als Vorstufe zur Herstellung von Katechol, Benzofuran, Salicylaldehydimin und 3-Carbethoxycumarin verwendet. Verwendung für kolorimetrische Assays von Isoleucin sowie für die Bestimmung von Primäramin mittels Fluoreszenzmethode. Wichtiges Ausgangsmaterial für verschiedene Chelatbildner. Einsatz als Aroma- und Duftkomponente. Das derivative Salicylaldehyd Thiosemicarbazon wird zur gleichzeitigen Bestimmung von Molybdän und Eisen mittels spektrophotometrischer Methode verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Alkohol, Äther, Aceton, Benzol und den meisten organischen Lösungsmitteln. Leicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Säuren, starken Reduktionsmitteln, starken Oxidationsmitteln, starken Basen und Halogenen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 90-02-8
Summenformel C7H6O2
Molekulargewicht (g/mol) 122.12
MDL-Nummer MFCD00003317
InChI-Schlüssel SMQUZDBALVYZAC-UHFFFAOYSA-N
Synonym salicylaldehyde, o-hydroxybenzaldehyde, o-formylphenol, salicylal, 2-formylphenol, benzaldehyde, 2-hydroxy, salicylic aldehyde, salicyladehyde, 2-hydroxy-benzaldehyde, benzaldehyde, o-hydroxy
PubChem CID 6998
ChEBI CHEBI:16008
IUPAC-Name 2-Hydroxybenzaldehyd
SMILES OC1=CC=CC=C1C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Salicylaldehyde
Schmelzpunkt °C to 7°C
Dichte 1.168
Siedepunkt 197°C
Flammpunkt 76°C (168°F)
Prozentgehaltsbereich 99%
Brechungsindex 1.573
Menge 100 g
Beilstein 471388
Empfindlichkeit Air and light sensitive
Merck Index 14,8326
Löslichkeitsinformationen Miscible with alcohol,ether,acetone,benzene and most organic solvents. Slightly miscible with water.
Formelmasse 122.12
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Salicylaldehyde
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P311-GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Salicylaldehyde, phenol