Learn More
Salicylaldazin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 15515226 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Unit Size:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Product Code. 15515226
Brand: Thermo Scientific Acros 456940050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 959-36-4 | C14H12N2O2 | 240.26 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 959-36-4
Summenformel C14H12N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 240.26
InChI-Schlüssel SPEXYYIULCBQJR-UHFFFAOYSA-N
Synonym salicylaldehyde azine, salicylalazine, salicylaldazine, benzaldehyde, 2-hydroxy-, 2-hydroxyphenyl methylene hydrazone, 2-hydroxybenzaldehyde azine, 2-1e-e-2-2-hydroxyphenyl methylidene hydrazin-1-ylidene methyl phenol, 2,2'-1,2-hydrazinediylidenedi methylylidene diphenol, benzaldehyde, 2-hydroxy-, 2-2-hydroxyphenyl methylene hydrazone, 1,2-bis e-salicylidene hydrazine, 6-6-oxo-1-cyclohexa-2,4-dienylidene methylhydrazo methylidene-1-cyclohexa-2,4-dienone
PubChem CID 6849893
IUPAC-Name 6-[[2-[(6-Oxocyclohexa-2,4-dien-1-yliden)methyl]hydrazinyl]methyliden]cyclohexa-2,4-dien-1-on
SMILES C1=CC(=CNNC=C2C=CC=CC2=O)C(=O)C=C1
Specifications
Chemischer Name oder Material Salicylaldazine
Schmelzpunkt 218,0°bis 220,0 °C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (HPLC)
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble.
Formelmasse 240.26
Reinheit (%) 99%
compliance-icons
Product Identifier
  • Salicylaldehyde azine, 99%
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Precautionary Statement
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.