Learn More
Thermo Scientific Chemicals Salbutamol Hemisulfat, 98 %
Catalog Number p-7077618
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
51022-70-9
C13H21NO3·1/2H2SO4
288.35
OVICLFZZVQVVFT-UHFFFAOYSA-N
salbutamol sulfate, albuterol sulfate, ventolin, ventorlin, 4-2-tert-butylamino-1-hydroxyethyl-2-hydroxymethyl phenol sulfate, asthavent, albuterol sulfate 1:x, salbutamol; sulfuric acid, asmaven sulfate, 2-tert-butylamino-1-4-hydroxy-3-hydroxymethylphenyl ethanol hemisulfate
9884233
4-[2-(tert-butylamino)-1-hydroxyethyl]-2-(Hydroxymethyl)phenol;Schwefelsäure
CC(C)(C)NCC(C1=CC(=C(C=C1)O)CO)O.OS(=O)(=O)O
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
51022-70-9
C13H21NO3·1/2H2SO4
288.35
OVICLFZZVQVVFT-UHFFFAOYSA-N
salbutamol sulfate, albuterol sulfate, ventolin, ventorlin, 4-2-tert-butylamino-1-hydroxyethyl-2-hydroxymethyl phenol sulfate, asthavent, albuterol sulfate 1:x, salbutamol; sulfuric acid, asmaven sulfate, 2-tert-butylamino-1-4-hydroxy-3-hydroxymethylphenyl ethanol hemisulfate
9884233
4-[2-(tert-butylamino)-1-hydroxyethyl]-2-(Hydroxymethyl)phenol;Schwefelsäure
CC(C)(C)NCC(C1=CC(=C(C=C1)O)CO)O.OS(=O)(=O)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Salbutamol hemisulfate
Schmelzpunkt 180.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble.
Formelmasse 288.35
Reinheit (%) 98%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Salbutamol hemisulfate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H361fd-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.