Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tygon™2375 Ultrachemikalienbeständige Schläuche
Beschreibung
Verwenden Sie diese Schläuche in stark regulierten Branchen wie Lebensmittel und Getränke, Gastgewerbe und Gebäudereinigung. Die Saint-Gobain™ Tygon™ Formel 2375 chemikalienresistenten Schläuche bieten eine einzigartige Kombination von chemischer Resistenz, Klarheit und Flexibilität.
Tygon™ 2375 Schläuche von Saint-Gobain ist ideal für Anwendungen, bei denen aggressive Reinigungsmittel verwendet werden. Es ist klar, flexibel und praktisch unempfindlich gegenüber Säuren, Basen, Ketonen, Salzen und Alkoholen. Dieses Produkt ist vollständig frei von Weichmachern und verhindert so Verunreinigungen der Flüssigkeit, vorzeitige Versprödung und Rissbildung, die bei anderen flexiblen Schlauchprodukten häufig auftreten. Bei ordnungsgemäßer Verbrennung, Tygon™ 2375 setzt keine Schadstoffe frei, die die Umwelt schädigen könnten.
- Hervorragende chemische Beständigkeit
- DEHP-frei für hohe Reinheit
- Weichmacherfrei für geringe Extraktionswerte
- Sicherere Entsorgung – setzt kein schädliches und ätzendes Chlorwasserstoffgas frei
- Glattere Innenfläche – sorgt für besseren Durchfluss und verhindert Partikelablagerungen
- Geringe Sorption – minimiert Kreuzkontaminationen und erhält die Reinheit der Medien.
- Durchsichtige Schläuche für eine einfachere und bessere Überwachung
Typische Anwendungen
- Industrie-/Gewerbereinigung
- Chemische Transfersysteme
- Transferleitungen für chemische Analysegeräte
- Waschmittelversorgungslinien
- Tinten- und Druckflüssigkeitsdosierung
- Industrielle Röntgenverarbeitung
- Probenahme- und Abflussleitungen für die Stromerzeugung
- Farben- und Lösungsmittelproduktion
- Umgang mit Gefahrstoffen
Spezifikation
Spezifikation
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 1/4 in. |
| Innendurchmesser (metrisch) | 6.4 mm |
| Material | Tygon |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 0,375 in. |
| Außendurchmesser (metrisch) | 9.5 mm |
| Gesamtlänge (angloamerikanisch) | 50 ft. |
| Gesamtlänge (metrisch) | 15 m |
| Dicke (angloamerikanisch) | 0,0625 in. |
| Dicke (metrisch) | 1.6 mm |
| Farbe | Klar |
| Mehr anzeigen |