Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tygon™ ultra-chemikalienbeständige Schläuche, Formel 2375
Verwenden Sie diese Schläuche in stark regulierten Branchen wie Lebensmittel und Getränke, Gastgewerbe und Gebäudereinigung. Die Saint Gobain Life Sciences Tygon™ Formel 2375 chemikalienresistenten Schläuche bieten eine einzigartige Kombination von chemischer Resistenz, Klarheit und Flexibilität.
Marke: Saint Gobain Life Sciences AJK00022
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
Verwenden Sie diese Schläuche in stark regulierten Branchen wie Lebensmittel und Getränke, Gastgewerbe und Gebäudereinigung. Die Saint-Gobain™ Tygon™ Formel 2375 chemikalienresistenten Schläuche bieten eine einzigartige Kombination von chemischer Resistenz, Klarheit und Flexibilität.
- Chemikalienresistente Schläuche für Anwendungen mit Lebensmitteln und Getränken
- Praktisch unbeeinflusst von Säuren, Basen, Ketonen, Salzen und Alkoholen
- Außergewöhnliche chemische Widerstandsfähigkeit
- Ohne DEHP für hohe Reinheit
- Ohne Weichmacher für geringe Mengen an extrahierbaren Stoffen
- Sicherere Entsorgung – setzt kein schädliches und korrosives Hydrochloridgas frei
- Glattere Innenfläche – für besseren Fluss und Hemmung von Partikelansammlungen
- Geringe Sorption – minimiert Kreuzkontaminationen
- Klare Schläuche für einfachere und bessere Beobachtung
Spezifikation
Transfer Tubing | |
7.9 mm | |
0.4375 Zoll | |
50 ft. | |
1.6 mm | |
Clear |
0.31 Zoll | |
Tygon | |
11 mm | |
15 m | |
1.6 mm |