Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tygon™ SE-200 phthalatfreie Schläuche
Phthalate-free chemical inert transfer Versilon™ SE-200 Tubing.
188.00 CHF - 250.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Tubing |
---|---|
Autoklavierbar | Not Autoclavable |
Material | Kunststoff |
Gesamtlänge (angloamerikanisch) | 50 ft. |
Gesamtlänge (metrisch) | 15 m |
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Maximaler Druck | Dicke (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Maximaler Druck | Dicke (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
15531410
|
Saint Gobain Life Sciences
AJD00012 |
4.8 mm | 7.95 mm | 75 psi | 1.6 mm |
250.00 CHF
15 Meter |
Verfügbar ab: 03-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15590275
|
Saint Gobain Life Sciences
AJD00007 |
3.2 mm | 6.4 mm | 85 psi | 1.6 mm |
188.00 CHF
15 Meter |
Verfügbar ab: 14-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
Beschreibung
Offering flexibility, glass-like clarity and outstanding bend radius, Versilon SE-200 can handle many applications where flexible tubing of the past could not be used. Its FEP inner liner provides the ultimate in chemical resistance and can accommodate a wide variety of fluids, from corrosives to MEK-based solvents. The inert liner limits the potential of fluid contamination during transfer.
- Crystal clarity
- Improved flexibility when compared to rigid fluoropolymer tubing
- Chemically resistant and inert
- Non-contaminating fluid path
- Contains no BPA or phthalates
Typical Applications
- Chemical processing
- Paint and solvent production and packaging
- Adhesive transfer lines
- Semiconductor processing
- Photographic processing equipment
- Fertilizer and pesticide distribution
Spezifikation
Tubing | |
Kunststoff | |
15 m | |
-32°F | |
1 Ea. | |
Non-sterile | |
65 (Shore A) | |
74°C |
Not Autoclavable | |
50 ft. | |
Chemical processing, semiconductor, adhesive transfer, fertilizer and pesticide distribution | |
-36°C | |
250 lb-f/in | |
Clear | |
165°F |