Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tygon™ SE-200 phthalatfreie Schläuche
Artikelnummer. 15531410
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
3.2 mm
4.8 mm
Außendurchmesser (metrisch):
6.4 mm
7.95 mm
Maximaler Druck:
75 psi
85 psi
Dicke (metrisch):
1.6 mm
Packungsgröße:
15 Meter
Artikelnummer. 15531410
Marke: Saint Gobain Life Sciences AJD00012
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Phthalate-free chemical inert transfer Versilon™ SE-200 Tubing.
Offering flexibility, glass-like clarity and outstanding bend radius, Versilon SE-200 can handle many applications where flexible tubing of the past could not be used. Its FEP inner liner provides the ultimate in chemical resistance and can accommodate a wide variety of fluids, from corrosives to MEK-based solvents. The inert liner limits the potential of fluid contamination during transfer.
  • Crystal clarity
  • Improved flexibility when compared to rigid fluoropolymer tubing
  • Chemically resistant and inert
  • Non-contaminating fluid path
  • Contains no BPA or phthalates
Typical Applications
  • Chemical processing
  • Paint and solvent production and packaging
  • Adhesive transfer lines
  • Semiconductor processing
  • Photographic processing equipment
  • Fertilizer and pesticide distribution
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,188 in.
Innendurchmesser (metrisch) 4.8 mm
Material FEP
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 5/16 Zoll
Außendurchmesser (metrisch) 7.95 mm
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 50 ft.
Gesamtlänge (metrisch) 15 m
Dicke (angloamerikanisch) 1/16 in.
Dicke (metrisch) 1.6 mm
Zur Verwendung mit Chemical processing, semiconductor, adhesive transfer, fertilizer and pesticide distribution
Min. Betriebstemperatur (angloamerikanisch) -32°F
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -36 °C
Verpackungsmenge Je 1
Resistenzeigenschaften 250 lb-f/in
Sterilität Unsteril
Farbe Clear
Härte 65 (Shore A)
Flexibility 40 mm bend radius
Maximaler Druck 75 psi
Max. Operating Temperature (English) 165°F
Max. Operating Temperature (Metric) 74 °C
Produkttyp Schläuche