missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Saint Gobain Life Sciences Tygon S3™ E-3603 Flexible Schläuche

Entwickelt für Beständigkeit gegen Biegeermüdung und Abrieb

Marke:  Saint Gobain Life Sciences 00261KH

Additional Details : Gewicht : 0.80000kg

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 11924458

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »


Beschreibung

Beschreibung

  • Bio-basierte Formulierung und ist BPA- und Phthalat-frei
  • Bietet hervorragende Chemikalienbeständigkeit
  • Nicht oxidierend und nicht kontaminierend
  • Die glatte, polierte Innenwand verhindert Anhaftungen und erleichtert so die Reinigung
  • Die Spulen sind zur einfachen Messung in 30.4 cm-Intervallen (1 Fuß) markiert
  • Lässt sich leicht über die Anschlüsse schieben und fixieren, für eine einfache Einrichtung im Labor
  • Besonders starke Wände halten vollem Vakuum bei Raumtemperatur (29.9 Zoll [759 mm] Quecksilber bei 23 °C [73 °F] und bis 27 Zoll [686 mm] Quecksilber bei 60 °C [140 °F]) stand
  • Sterilisiert mit konventionellen Autoklaviermethoden (Dampf 30 min bei 15 psi, 121 °C) und Ethylenoxid

  • Geräteanschluss, Belüftung, Abfluss und andere allgemeine Laboranwendungen
  • Nahrungsmittel und Getränke
  • Biopharmazeutisches Produkt
  • Analysegeräte
  • Peristaltik- und Vakuumpumpen
  • Kondensatoren
  • Inkubatoren
  • Exsikkatoren
  • Gasleitungen
  • Ablassleitungen

Compliance

FDA, NSF, 3-A, meets USP Class VI, Japan Food Sanitation Law no. 370/1959, REACH, 1935/2004/EC and 10/2011/EU.

Spezifikation

Spezifikation

Tubing
9.5 mm
0.625 in.
50 ft.
1/8 in.
Clear
13 psi (at 73°F)
0.375 in.
Tygon S3 E-3603
15.9 mm
15 m
3.2 mm
29 mm bend radius
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote