Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tygon™ ND 100-65 Medizinschläuche
Click to view available options
Innendurchmesser (angloamerikanisch):
0,375 in.
0,5 in.
1/16 in.
1/4 in.
1/8 in.
3/16 in.
3/32 in.
5/16 in.
Außendurchmesser (angloamerikanisch):
0,5 in.
1/4 in.
1/8 Zoll
11/16 Zoll
3/8 Zoll
5/16 Zoll
5/32 in.
7/16 in.
9/16 Zoll
Dicke (angloamerikanisch):
1/16 in.
1/32 in.
1/8 Zoll
3/32 in.
3/32 in.
Packungsgröße:
1 Stück
15 M
15 Meter
Beschreibung
- Die hohe Transparenz gewährleistet eine gute Sicht auf den Flüssigkeitsstrom
- Für den Kontakt mit Körperflüssigkeiten
- Die nichtbenetzbare Oberfläche ermöglicht eine vollständige Entleerung
- Nicht-hämolytisch und pyrogenfrei
- Beständig gegen EtO, Gas und Gammabestrahlung
- Minimalinvasive Geräte
- Blut und IV-Lösungen
- Dialysegeräte
- Wunddrainage
- Inhalationsgeräte
- Verabreichung von Chemotherapie
- Nierendialysepumpen
- Peristaltikpumpen
- Katheter
Compliance
Erfüllt die Kriterien von USP-Klasse VI, USP-Klasse VI, ISO 10993, Europäischem Arzneibuch 3.1.1.2 und die europäischen REACH-Anforderungen.
Spezifikation
Spezifikation
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 1/16 in. |
| Innendurchmesser (metrisch) | 1.6 mm |
| Material | Nicht-DEHP |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 1/8 Zoll |
| Außendurchmesser (metrisch) | 3.2 mm |
| Gesamtlänge (angloamerikanisch) | 50 ft. |
| Gesamtlänge (metrisch) | 15,2 m |
| Dicke (angloamerikanisch) | 1/32 in. |
| Dicke (metrisch) | 0.8 mm |
| Farbe | Durchsichtig |
| Mehr anzeigen |