Learn More
Saint-Gobain Tygon™ 2475 hochreiner Schlauch
Artikelnummer. 12366919
Click to view available options
Innendurchmesser (angloamerikanisch):
0,06 in.
0,18 in.
0.25 Zoll
0.31 Zoll
1/2 in.
3/8 in.
Außendurchmesser (angloamerikanisch):
0,18 in.
0,31 in.
0,37 in.
0,43 in.
1/2 Zoll
3/4 Zoll
Dicke (angloamerikanisch):
0,06 in.
0,06 in.
1.6 mm
0,12 in.
Packungsgröße:
1 Stück
15 Meter
Artikelnummer. 12366919
Marke: Saint-Gobain ACG00022
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Umweltfreundlich—sichere Entsorgung durch Verbrennung
  • Hohe Flexibilität trotz Verzicht auf Weichmacher, die in die Flüssigkeit übergehen oder diese kontaminieren könnten
  • Praktisch keine Absorption der wichtigen Flüssigkeitsbestandteile in das Schlauchmaterial oder Flüssigkeitsabsorption in die Schlauchwände; Flüssigkeitsveränderungen und -verluste werden beschränkt
  • Optimal für den Umgang mit empfindlichen Flüssigkeiten wie pharmazeutischen oder biologischen Lösungen
  • Auch mit Drahtgeflechtverstärkung für Lösungen mit erhöhten Arbeitsdrücken erhältlich (Genauere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Fisher Scientific Kundendienstpartner)
Bestellinformation
In Packungen mit 50 ft (15 m)
Compliance
Entspricht der USP Klasse VI, FDA- und NSF-Spezifikationen. Dokumentierte Biokompatibilität gemäß den ISO 10993-Standards.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Entspricht der USP Klasse VI, FDA- und NSF-Spezifikationen.Dokumentierte Biokompatibilität gemäß ISO 10993-Normen.
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0.31 Zoll
Innendurchmesser (metrisch) 7,9 mm
Material Tygon
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,43 in.
Außendurchmesser (metrisch) 11 mm
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 50 ft.
Gesamtlänge (metrisch) 15 m
Dicke (angloamerikanisch) 1.6 mm
Dicke (metrisch) 1.6 mm