Learn More
Saint-Gobain Tygon™ 2475 hochreiner Schlauch
Artikelnummer. 11754678
Click to view available options
Innendurchmesser (angloamerikanisch):
0,06 in.
0,18 in.
0.25 Zoll
0.31 Zoll
1/2 in.
3/8 in.
Außendurchmesser (angloamerikanisch):
0,18 in.
0,31 in.
0,37 in.
0,43 in.
1/2 Zoll
3/4 Zoll
Dicke (angloamerikanisch):
0,06 in.
0,06 in.
1.6 mm
0,12 in.
Packungsgröße:
1 Stück
15 Meter
Artikelnummer. 11754678
Marke: Saint-Gobain 9563554
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Umweltfreundlich—sichere Entsorgung durch Verbrennung
  • Hohe Flexibilität trotz Verzicht auf Weichmacher, die in die Flüssigkeit übergehen oder diese kontaminieren könnten
  • Praktisch keine Absorption der wichtigen Flüssigkeitsbestandteile in das Schlauchmaterial oder Flüssigkeitsabsorption in die Schlauchwände; Flüssigkeitsveränderungen und -verluste werden beschränkt
  • Optimal für den Umgang mit empfindlichen Flüssigkeiten wie pharmazeutischen oder biologischen Lösungen
  • Auch mit Drahtgeflechtverstärkung für Lösungen mit erhöhten Arbeitsdrücken erhältlich (Genauere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Fisher Scientific Kundendienstpartner)
Bestellinformation
In Packungen mit 50 ft (15 m)
Compliance
Entspricht der USP Klasse VI, FDA- und NSF-Spezifikationen. Dokumentierte Biokompatibilität gemäß den ISO 10993-Standards.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Entspricht der USP Klasse VI, FDA- und NSF-Spezifikationen.Dokumentierte Biokompatibilität gemäß ISO 10993-Normen.
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0.31 Zoll
Innendurchmesser (metrisch) 7,9 mm
Material Tygon
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,43 in.
Außendurchmesser (metrisch) 11 mm
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 50 ft.
Gesamtlänge (metrisch) 15 m
Dicke (angloamerikanisch) 1.6 mm
Dicke (metrisch) 1.6 mm