Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tygon™ E-1000 Ultraweiche Schläuche
DEHP-freie Laborschläuche
Marke:  Saint Gobain Life Sciences ADK00019
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12325919
  • 299.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 10-09-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Nicht-DEHP-haltige Laborschläuche
Ausgezeichnete Lösung für Anwendungen, die komplizierte Laboraufbauten mit scharfen Radiuskurven und mehreren richtungsabhängigen Änderungen benötigen.
  • Beständig gegen Verdrehen und Kollaps
  • Bleibt so bei niedrigen Temperaturen wie -55 °C (-67 °F) flexibel
  • Beständig gegen korrosive Chemikalien für Laboranwendungen
  • Geringer Durometer für den Einsatz in Pumpenanwendungen mit geringem Drehmoment
  • Weich und flexibel für Laboraufbauten
  • Beständig gegen geringe Temperaturen für niedrigstufige Kryoanwendungen
  • Geringer Durometer für den Einsatz in Pumpenanwendungen mit geringem Drehmoment
  • Synthese- und Forschungsaufbauten
  • Analytische Instrumente
  • Pufferlösungen
  • Peristaltikpumpen
  • Belüftungs- und Ablassleitungen
Bestellinformation
Packungsgröße 50 ft. (15 m).
Compliance
Entspricht den Anforderungen der FDA für den Kontakt mit Lebensmitteln, der EU-REACH-Verordnung zur Lebensmittelsicherheit sowie der California Proposition 65
Spezifikation
Spezifikation
Tubing
6.4 mm
0.5 Zoll
50 ft.
3.2 mm
0.25 Zoll
Tygon
12.7 mm
15 m
3.2 mm