Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tygon™ E-1000 Laborschläuche ohne DEHP
Artikelnummer. 15620221
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
1.6 mm
3.2 mm
4.8 mm
6.4 mm
9.5 mm
12.7 mm
Außendurchmesser (metrisch):
4.8 mm
6.4 mm
7.9 mm
9.5 mm
15.9 mm
19 mm
Maximaler Druck:
10 psi
11 psi
16 psi
26 psi
8 psi
Förpackningsstorlek
1 Stück
15 Meter
15 Stück
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15620221
missing translation for 'mfr': Saint Gobain Life Sciences ADK00017
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Bietet minimalen Widerstand gegen Kompressionen. Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon™ E-1000 DEHP-freie Laborschläuche eignen sich ideal für die Förderung von Flüssigkeiten in Anwendungen mit leistungsschwachen Drehmomenten oder batteriebetriebenen Peristaltikpumpen.
  • Die besten Schläuche für die Synthese – weich und flexibel
  • Beständig gegen niedrige Temperaturen.
  • Beständig gegen korrosive Chemikalien
  • Widersteht Verdrehen und Kollabieren
  • Erfüllt die FDA- und NSF-51-Standards
  • Sterilisierbar mit Ethylenoxid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 1/4 in.
Innendurchmesser (metrisch) 6.4 mm
Material Tygon E-1000
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 3/8 Zoll
Außendurchmesser (metrisch) 9.5 mm
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 50 ft.
Gesamtlänge (metrisch) 15 m
Dicke (angloamerikanisch) 1/16 in.
Dicke (metrisch) 1.6 mm
Maximaler Druck 8 psi
Produkttyp Schläuche
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.