Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tygon™ E-1000 Laborschläuche ohne DEHP
Artikelnummer. 13103613
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
1.6 mm
3.2 mm
4.8 mm
6.4 mm
9.5 mm
12.7 mm
Außendurchmesser (metrisch):
4.8 mm
6.4 mm
7.9 mm
9.5 mm
15.9 mm
19 mm
Maximaler Druck:
10 psi
11 psi
16 psi
26 psi
8 psi
Packungsgröße:
1 Stück
15 Meter
15 Stück
Artikelnummer. 13103613
Marke: Saint Gobain Life Sciences ADK00029
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bietet minimalen Widerstand gegen Kompressionen. Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon™ E-1000 DEHP-freie Laborschläuche eignen sich ideal für die Förderung von Flüssigkeiten in Anwendungen mit leistungsschwachen Drehmomenten oder batteriebetriebenen Peristaltikpumpen.
  • Die besten Schläuche für die Synthese – weich und flexibel
  • Beständig gegen niedrige Temperaturen.
  • Beständig gegen korrosive Chemikalien
  • Widersteht Verdrehen und Kollabieren
  • Erfüllt die FDA- und NSF-51-Standards
  • Sterilisierbar mit Ethylenoxid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,375 in.
Innendurchmesser (metrisch) 9.5 mm
Material Tygon E-1000
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,625 in.
Außendurchmesser (metrisch) 15.9 mm
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 50 ft.
Gesamtlänge (metrisch) 15 m
Dicke (angloamerikanisch) 1/8 Zoll
Dicke (metrisch) 3.2 mm
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -55 °C
Härte 40 (Shore A)
Maximaler Druck 11 psi
Vakuumstärke 381 mm
Max. Operating Temperature (Metric) 52 °C
Produkttyp Schläuche