Learn More
Saint Gobain Life Sciences Chemware™ Halbmikrospatel
Click to view available options
Länge (metrisch):
23 cm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Nickel-Edelstahl
- Ein flaches Ende, ein Löffelende
- Beide Enden sind mit hochbelastbaren PTFE-Beschichtungen versehen
- Durchmesser: 4.7 mm (0.185 Zoll)
Spezifikation
Spezifikation
| Form | Flaches Spatelende, Löffelende |
| Beschichtung | PTFE |
| Produkttyp | SemiSpatula, Mikro |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Anwendungen mit Stoffen höchster Reinheit, chemischer Reaktionsträgheit oder mit Verlust von kritischen Mengen, Verwendung beim Heben oder Handhaben von heißen, kalten oder chemisch aktiven Stoffen |
| Länge (angloamerikanisch) | 9 in. |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 0.185 Zoll |
| Außendurchmesser (metrisch) | 0,469 cm |
| Enthält | Ein Ende flach, ein Ende mit Löffel |
| Material | Nickel-Edelstahl |
| Länge (metrisch) | 23 cm |