Learn More
Saint Gobain Life Sciences Chemware™ Raschig-Ringe
Zur Verwendung mit Destillationspumpen in chemischen Prozessen und Flüssigkeits- oder Gasübertragungsanwendungen
Marke: Saint Gobain Life Sciences D1069134
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Packung für Destillationssäulen und -scrubber. Chemisch inert, mit Ausnahme von geschmolzenen Alkalimetallen, Fluor und starken Fluorierungsmitteln. Große Oberfläche pro Volumeneinheit. Minimale Beständigkeit gegen Gas- und Flüssigkeitsfluss.
Spezifikation
Für chemische Prozesse und Flüssigkeits- oder Gasübertragungsanwendungen | |
Chemware™ Raschig-Ring | |
Für Destillationssäulen | |
0,2 in. |
0,6cm | |
PTFE | |
0,6cm | |
0,2 in. |