Learn More
Saint Gobain Life Sciences Chemware™ Raschig-Ringe
Artikelnummer. 10575434
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
0,3cm
0,6cm
Länge (metrisch):
0,3cm
0,6cm
Packungsgröße:
300 Stück
500 Stück
Artikelnummer. 10575434
Marke: Saint Gobain Life Sciences D1069133
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Zur Verwendung mit Destillationspumpen in chemischen Prozessen und Flüssigkeits- oder Gasübertragungsanwendungen
Packung für Destillationssäulen und -scrubber. Chemisch inert, mit Ausnahme von geschmolzenen Alkalimetallen, Fluor und starken Fluorierungsmitteln. Große Oberfläche pro Volumeneinheit. Minimale Beständigkeit gegen Gas- und Flüssigkeitsfluss.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für chemische Prozesse und Flüssigkeits- oder Gasübertragungsanwendungen
Länge (metrisch) 0,3cm
Typ Raschig-Ring
Material PTFE
Zur Verwendung mit (Geräte) Für Destillationssäulen
Außendurchmesser (metrisch) 0,3cm
Länge (angloamerikanisch) 0,1 in.
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,1 in.