Learn More
Saint-Gobain Chemware™ Uhrgläser aus PTFE
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
5 cm
Kapazität (metrisch):
11 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Zum Wiegen, Kristallisieren und Trocknen
Chemisch kompatibel mit praktisch allen Industriechemikalien und Lösungsmitteln; Ausnahmen sind geschmolzene Alkalimetalle, Fluor und starke Fluorierungsmittel.
- Alle Größen sind an dieselbe Kontur angegossen, um das Stapeln zu erleichtern
- Nicht kontaminierend, nicht haftend
- Dient auch als Becherdeckel für Chemware PTFE Griffin Messbecher (Serien 05–586–1)
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 11 ml |
| Material | PTFE |
| Form | Rund |
| Typ | Watch Glass |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal zum Wiegen, Kristallisieren und Trocknen sowie als Becher-Deckel |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Für 50-ml-Becher |
| Durchmesser (angloamerikanisch) | 1.96 Zoll |
| Durchmesser (metrisch) | 5 cm |