Learn More
Saint Gobain Life Sciences Chemware™ Griffin-Messbecher aus PTFE PFA
Artikelnummer. 12356988
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
125 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12356988
Marke: Saint Gobain Life Sciences D1069537
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Ideal für ultrareine Anwendungen
  • Entwickelt für eine schnelle Wärmeübertragung
  • Kann in einer Mikrowelle oder direkt auf einer Heizplatte bis zu 260 °C (500 °F) erhitzt werden
  • Transparent
  • Graduiert für einfaches Messen
  • Autoklavierbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 4.2 oz.
Farbe Durchsichtig
Kapazität (metrisch) 125 ml
Material PTFE
Graduierungsbereich 25 bis 125 ml
Typ Becher
Autoklavierbar Autoklavierbar
Einwegprodukt Reusable
Graduated Ja
Modell Griffin