Learn More
Saint Gobain Life Sciences Chemware™ Griffin-Becher aus PTFE
Artikelnummer. 12366978
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1 ml
3 ml
5 ml
10 ml
30 ml
50 ml
100 ml
250 ml
400 ml
600 ml
1000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12366978
Marke: Saint Gobain Life Sciences D1069320
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Nicht kontaminierend und inert gegenüber hochkorrosiven Reagenzien wie Flusssäure
  • Nicht benetzbar, unzerbrechlich und hitzebeständig
  • Einfach zu reinigen
  • Breite Tülle zum einfachen Ausgießen
  • Kann bei richtiger Pflege auf der Heizplatte bis auf 288 °C (550 °F) erhitzt werden
  • Der speziell geformte Boden ermöglicht eine schnelle Wärmeübertragung
  • Im Gegensatz zu den meisten PTFE-Bechern kocht in diesen das Wasser, wenn sie abgedeckt werden
Anwendungen:
Ideal für Verdau
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 0.34 oz.
Kapazität (metrisch) 10 ml
Material PTFE
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal für Aufschluss
Höhe (angloamerikanisch) 1.26 Zoll
Höhe (metrisch) 3.21 cm
Enthält Ausguss
Max. Betriebstemperatur (angloamerikanisch) 550 °F
Max. Betriebstemperatur (metrisch) 288 °C
Typ Becher
Modell Griffin