Learn More
Saint Gobain Life Sciences Chemware™ Griffin-Becher aus PTFE
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1 ml
3 ml
5 ml
10 ml
30 ml
50 ml
100 ml
250 ml
400 ml
600 ml
1000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Nicht benetzbar, unzerbrechlich und hitzebeständig
- Einfach zu reinigen
- Breite Tülle zum einfachen Ausgießen
- Kann bei richtiger Pflege auf der Heizplatte bis auf 288 °C (550 °F) erhitzt werden
- Der speziell geformte Boden ermöglicht eine schnelle Wärmeübertragung
- Im Gegensatz zu den meisten PTFE-Bechern kocht in diesen das Wasser, wenn sie abgedeckt werden
Anwendungen:
Ideal für Verdau
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (angloamerikanisch) | 33.81 oz. |
| Kapazität (metrisch) | 1000 ml |
| Material | PTFE |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal für Aufschluss |
| Höhe (angloamerikanisch) | 5.75 Zoll |
| Höhe (metrisch) | 14.62 cm |
| Enthält | Ausguss |
| Max. Betriebstemperatur (angloamerikanisch) | 550 °F |
| Max. Betriebstemperatur (metrisch) | 288 °C |
| Typ | Becher |
| Mehr anzeigen |