Learn More
Saint Gobain Life Sciences Chemware™ Griffin-Becher aus PTFE
Artikelnummer. 12326988
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1 ml
3 ml
5 ml
10 ml
30 ml
50 ml
100 ml
250 ml
400 ml
600 ml
1000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12326988
Marke: Saint Gobain Life Sciences D1069040
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Nicht kontaminierend und inert gegenüber hochkorrosiven Reagenzien wie Flusssäure
  • Nicht benetzbar, unzerbrechlich und hitzebeständig
  • Einfach zu reinigen
  • Breite Tülle zum einfachen Ausgießen
  • Kann bei richtiger Pflege auf der Heizplatte bis auf 288 °C (550 °F) erhitzt werden
  • Der speziell geformte Boden ermöglicht eine schnelle Wärmeübertragung
  • Im Gegensatz zu den meisten PTFE-Bechern kocht in diesen das Wasser, wenn sie abgedeckt werden
Anwendungen:
Ideal für Verdau
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 20.29 oz.
Kapazität (metrisch) 600 ml
Material PTFE
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal für Aufschluss
Höhe (angloamerikanisch) 4.9 Zoll
Höhe (metrisch) 12.45 cm
Enthält Ausguss
Max. Betriebstemperatur (angloamerikanisch) 550 °F
Max. Betriebstemperatur (metrisch) 288 °C
Typ Becher
Modell Griffin