Learn More
Saint Gobain Life Sciences Chemware™ Messzylinder mit Graduierung
Artikelnummer. p-4399762
Click to view available options
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12348915
Marke: Saint Gobain Life Sciences D1069600
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Graduated Chemware™ Cylinder made from chemically inert fluoropolymers.
  • These graduated cylinders offer all the advantages of non-stick inert fluoropolymers.
  • PFA is temperature resistant from -320°F (-196°C) to +500°F (+260°C) and has the lowest metal ion content.
  • As a result, Chemware™ cylinders are excellent for trace metal analysis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material PFA
Durchmesser (angloamerikanisch) 3,02 in.
Durchmesser (metrisch) 7,6 cm
Graduierungen 0,5 mL
Autoklavierbar Autoklavierbar
Kapazität (angloamerikanisch) 0.34 oz.
Unterteilung 0,5 ml
Innendurchmesser (metrisch) 13 mm
Sterilität Unsteril
Base Type Weit
Höhe (angloamerikanisch) 4,6 in.
Höhe (metrisch) 118,5 mm
Typ Messzylinder