Learn More
Saint Gobain Life Sciences Chemware™ Messzylinder mit Graduierung
Artikelnummer. 10545254
Click to view available options
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10545254
Marke: Saint Gobain Life Sciences D1069602
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Graduated Chemware™ Cylinder made from chemically inert fluoropolymers.
  • These graduated cylinders offer all the advantages of non-stick inert fluoropolymers.
  • PFA is temperature resistant from -320°F (-196°C) to +500°F (+260°C) and has the lowest metal ion content.
  • As a result, Chemware™ cylinders are excellent for trace metal analysis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material PFA
Graduierungen 0.5 mL
Kapazität (angloamerikanisch) 1.69 oz.