Learn More
Saint Gobain Life Sciences Chemware™ Biegsame Rührstäbe aus PTFE
Enthält einen vollständig geschlossenen Stahleinsatz für Steifigkeit, kann jedoch für die Verwendung als strombetriebene Rüher in verschiedenen Formen gebogen werden
Marke: Saint Gobain Life Sciences D1069087
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Temperaturbeständig bis +288 °C (550 °F)
- Vollständig inert gegenüber hochkorrosiven Reagenzien
- Die Antihaftbeschichtung erleichtert die Reinigung
- Unzerbrechlich
Spezifikation
Vollständig umschlossener Stahleinsatz | |
8 Zoll | |
Stirring Rod | |
PTFE (Polytetrafluoroethylen) |
0.6 cm | |
0.25 Zoll | |
Je | |
20 mm |