Learn More
Saint Gobain Life Sciences Bytac™ Oberflächenschutze
Artikelnummer. 10748571
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
15 ft. x 12,5 in. (4,6 m x 320 mm)
15 ft. x 25 in. (4,6 m x 640 mm)
Material:
FEP
FEP, Aluminium
FEP, Vinyl
Packungsgröße:
1 Stück
4.50 Meter
5 Meter
Artikelnummer. 10748571
Marke: Saint Gobain Life Sciences D1069329
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Schutz durch FEP-Fluorpolymer für alle Oberflächen
Übertragen Sie den Schutz von FEP-Fluorpolymer auf jede Oberfläche
  • Hergestellt aus einer FEP-Films-Schicht, die mit einer unterstützenden Deckschicht aus Vinyl oder Aluminium verbunden ist (die Deckschicht ist mit einem druckempfindlichen Acrylkleber beschichtet)
  • Schützt Labortische, Abzugshauben, provisorische Tische, Wände/Decken, Spritzabschirmungen, Wände von Sprühkabinen und andere Laboroberflächen
  • Dient zum Schutz von Oberflächen gegen die Absorption von toxischen oder radioaktiven Chemikalien
  • Korrosive Chemikalien, Farben, Öle, Fette und klebrige Substanzen werden mit einem feuchten Schwamm einfach weggewischt
  • Kann mit einer Schere einfach zugeschnitten werden
  • Einfache Handhabung—Einfach das Schutzpapier von der haftenden Deckschicht abziehen und auf die Oberfläche aufbringen
Bestellinformation
Bytac-Schutzfolie mit Vinyl-Deckschicht wird für Temperaturen bis zu 93 °C (200 °F) empfohlen; mit Deckschicht aus Aluminiumfolie ist sie bis zu 182 °C (360 °F) verwendbar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Schutz für die Bank
Material FEP, Aluminium
Länge (angloamerikanisch) 15 ft.
Länge (metrisch) 4,6 m
Breite (angloamerikanisch) 25 in.
Breite (metrisch) 640 mm
Abmessungen (L x B) 15 ft. x 25 in. (4,6 m x 640 mm)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Schützt Labortische, Abzugshauben, provisorische Tische, Wände/Decken, Spritzabschirmungen, Wände von Sprühkabinen und andere Laboroberflächen
Menge Je