Learn More
Thermo Scientific™ Sahara S45SS Edelstahl-Heizbad
Artikelnummer. 11610941 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
41 l
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11610941
Marke: Thermo Scientific™ 1701450
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Langlebige, nahtlose Edelstahlbäder für Hochtemperaturanwendungen
  • Badvolumen:  30-41 l
  • Material: Edelstahl
  • Temperatur:  Umgebung + 13 bis 200 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 41 l
Material Rostfreier Stahl