Learn More
Thermo Scientific™ SAHARA S13 Wärmebad-Umwälzthermostate aus Edelstahl
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Ideal für interne und externe Umwälzung Thermo Scientific SAHARA S13 Heizbäder aus Edelstahl werden in einer breiten Auswahl für effizientes Heizen von einer Umgebungstemperatur von 13 °C auf 300 °C bei einem maximalen Volumen von 12 Litern angeboten. SAHARA Wärme-Bäder/Umwälzthermostate sind in einer Reihe von Abmessungen erhältlich, so dass Sie für alle Ihre Ansprüche an die interne oder externe Umwälzung stets das richtige Modell finden. Es sind acht verschiedene Regler erhältlich, die allen Anwendungen gerecht werden. Robust und korrosionsbeständig, für Temperaturen bis zu 300 °C.
- Blei- und quecksilberfrei
- Einheiten mit 115 V/60 Hz verfügen über ein UL-Zertifikat oder sind anerkannt IQ/OQ-Compliance ist optional
- Viskosimeter Spektralphotometer Refraktometer Metrologie
Spezifikation
Spezifikation
| Reglertyp | SC150 |
| Kapazität (metrisch) | 12 l |
| Zertifizierung/Konformität | CE/ROHS/WEEE |
| Kommunikation | RS232, RS485, Ethernet/LAN, analoge E/A |
| Flussrate | 17 l/min |
| Temperaturbereich | Umgebungstemperatur +13° bis 150°C |
| Abmessungen (L x B x H) | 16,7 x 12,6 x 18 in. (42,8 x 32,1 x 45,6 cm) |
| Länge (angloamerikanisch) | 16,7 in. |
| Länge (metrisch) | 42,8 cm |
| Breite (angloamerikanisch) | 12,6 in. |
| Mehr anzeigen |