Learn More
Thermo Scientific™ Sahara S5P beheiztes PPO-Bad
Artikelnummer. 11660941 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Enthält:
Wasserbad
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11660941
Marke: Thermo Scientific™ 1703050
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes
Dies ist nur das Bad - nicht das komplette Kit. Das Thermostat ist separat erhältlich.
Ein Bad aus Polyphenylenoxid ist eine wirtschaftliche Alternative zu Edelstahl
  • Badvolumen: 3–5 l
  • Material: Polyphenylenoxid (PPO)
  • Temperaturbeständig bis 100 °C
  • Temperatur: Umgebungstemperatur + 10 °C bis 100 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Enthält Wasserbad
Material Polyphenylenoxid (PPO)
Größe Badvolumen: 3 bis 5 l