Learn More
Thermo Scientific Chemicals Safranin O, 95 %
Artikelnummer. 10386640 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10386640 25 g Glasflasche -
10628254 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10386640 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 146640250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    58.65 CHF
    48.65 CHF / 25 Gramm
    Sparen 10.00 CHF
    17% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
Safranine O, C20H19CLN4, CAS-Nummer 477-73-6, 3, 7-Diamino-2, 8-Dimethyl-5-Phenylphenaziniumchlorid, Basisrot 2, C.I.50240, 100 g, 95 %, braun oder braun-rot bis grün, min. 94 %, 350,84, Pure, Warnung, GHS H-Satz:Verursacht schwere Augenreizungen.Verursacht Hautreizungen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 477-73-6
Summenformel C20H19ClN4
Molekulargewicht (g/mol) 350.85
MDL-Nummer MFCD00011759
InChI-Schlüssel QRYAEWIQIBAZOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym Basic Red 2, C.I. 50240, 3, 7-Diamino-2, 8-dimethyl-5-phenylphenazinium chloride
PubChem CID 2723800
IUPAC-Name 3,7-Dimethyl-10-Phenylphenazin-10-ium-2,8-Diamin; Chlorid
SMILES [Cl-].CC1=C(N)C=C2C(=C1)N=C1C(C)=C(N)C=CC1=[N+]2C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Safranine O
Namenshinweis Pure
Farbstoffgehalt 94% min.
Infrarotspektrum Echt
Verlust bei Trocknung 10% max.
Verpackung Glasflasche
Prozentgehaltsbereich 95%
Farbe Braun oder braun-rot bis grün
Menge 25 g
Physikalische Form Pulver
Formelmasse 350.84
Güte Rein
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Safranine O
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.